Learn More
Óxido de Vanadio de Amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Vanadium Oxide |
| CAS | 7803-55-6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | O3 V . H4 N |
| Sinónimo | Ammonium Vanadate(V) ((NH4)VO3), Vanadic Acid (HVO3), Ammonium Salt, Ammonium Metavanadate, Ammonium Metavanadate (NH4VO3), Ammonium Monovanadate, Ammonium Trioxovanadate, Ammonium trioxovanadate(1-) Ammonium Vanadate, Ammonium Vanadate ((NH4)VO3), Ammonium Vanadate (VO31-), Ammonium Vanadium Oxide ((NH4)VO3) Ammonium Vanadium Trioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/H3N.3O.V/h1H3;;;;/q;;;-1;/p+1 |
| SMILES | [NH4+].[O-][V](=O)=O |
| Nombre IUPAC | azanio; oxido(dioxo)vanadio |
| Peso molecular (g/mol) | 116.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.9631 |