Learn More
Óxido de vanadio y amonio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326108 250 g 250 g
11316108 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011091.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Ammonium vanadium oxide is used as a catalyst in organic synthesis, and as an analytical reagent in laboratories. It is employed in the preparation of vanadate. It acts as a sensor for the determination of N-acetyltransferase activity in humans. Further, it finds use in dyes, varnishes, indelible inks, drier for paints, and in photography. With copper carbonate, it has been shown to enhance the catalytic activities. It is an environmental-friendly catalyst to prepare alfa-hydroxyphosphonate derivatives in high yield through the reaction of aryl/heteroaryl aldehydes with triethylphosphonate derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-55-6
Fórmula molecular H4NO3V
Peso molecular (g/mol) 116.98
Número MDL MFCD00011430
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium vanadium oxide
Punto de fusión 200°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal basis)
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in dilute ammonia and diethanolamine. Insoluble in ether,and alcohol.
Nombre IUPAC metavanadato de amonio
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.98
Aspecto Off-white powder
Densidad 2.33 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium vanadium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium vanadate