Learn More
Óxido de tungsteno amónico hidrato
Código de producto. 15411097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15411097 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15411097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022640.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tungsten oxide hydrate
CAS 11120-25-5
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (NH4)10W12O41·xH2O
Número MDL MFCD00015956
Sinónimo Ammonium paratungstate; Ammonium tungstate
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 3042.56 (Anhydrous)
Olor Odorless
Densidad 2.3 g/mL