Learn More
Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646894 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10074923 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10608434 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388730250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    216.00€ / 25 g
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38542-94-8
Fórmula molecular CH4F3NO3S
Peso molecular (g/mol) 167.11
Número MDL MFCD00075332
Clave InChI BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
Nombre IUPAC azanio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 225°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.11
Porcentaje de pureza 99%