Learn More
Trifluorometanosulfonato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium trifluoromethanesulfonate |
| Punto de fusión | 225°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |