Learn More
Trifluoroacetato de amonio, Solstice
Código de producto. 15611580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15611580 10 g 10 g
15621580 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15611580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1783910G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para HPLC, ≥ 99.0% (NT )
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3336-58-1
Fórmula molecular C2H5F3NO2
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clave InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
Nombre IUPAC azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Trifluoroacetate
Forma física Crystals
Cantidad 10 g
Fórmula lineal CF3CO2NH4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble en agua 0,1 g/mL a 25 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 131,05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (NT)