Learn More
Trifluoroacetato de amonio, ≥99,0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15677400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15677400 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15677400 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 898951G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para espectrometría de masas, ≥99,0 % (NT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium trifluoroacetate
Punto de fusión 123°C to 125°C
CAS 3336-58-1
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C2H5F3NO2
Fórmula lineal CF3CO2NH4
Número MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 132.06
PubChem CID 86601334
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (NT)