Learn More
Trifluoroacetato de amonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436030 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11436030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26577.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis de ligando de hexafluoro-2-aminopentan-4-ona y en el ajuste y calibración de nuevos sistemas de cromatografía líquida/espectrometría de masas. Aplicaciones de trifluoroacetato de amonio como aditivo para la elución de ácidos quirales y bases de las fases estacionarias de los polisacárido derivados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad. Mantener bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3336-58-1
Fórmula molecular C2H5F3NO2
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clave InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
Nombre IUPAC azanio; ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium trifluoroacetate
Punto de fusión 123°C to 126°C
Fórmula lineal CF3COONH4
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.05
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium trifluoroacetate