Learn More
Amonio titanil oxalato monohidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764733 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764733 10 g Frasco de vidrio 10 g
10140452 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764733 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212730100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10580-03-7
Fórmula molecular C4H8N2O9Ti
Peso molecular (g/mol) 275.98
Número MDL MFCD00149620
Clave InChI VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV)
Nombre IUPAC diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Color De blanco a beige
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 10 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (NH4)2TiO(C2O4)2·H2O
Índice Merck 10,584
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.02
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.