Learn More
Tiosulfato de amonio, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439502 2500 g 2500 g
11394599 100 g 100 g
11429502 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439502 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10190.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-18-8 | (NH4)2S2O3
Ammonium thiosulfate finds application for leaching of gold and silver since it forms strong complexes. It is widely utilized as a photographic fixing agent, which acts quicklier than sodium thiosulfate fixers. It serves as a fertilizer. It acts as an additive to coal-waste mixtures to inhibit the formation of dangerous dioxins and furans. It is used as an analytical reagent in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiosulfato de amonio se aplica en la lixiviación de oro y plata ya que forma complejos fuertes. Se utiliza muy a menudo como agente de fijación fotográfica, que actúa más rápido que los fijadores de tiosulfato de sodio. Sirve como fertilizante. Actúa como aditivo en mezclas de residuos de carbón para inhibir la formación de dioxinas y furanos peligrosos. Se utiliza como reactivo analítico en laboratorios.
Solubilidad
Soluble en agua, ligeramente soluble en acetona. Insoluble en etanol y éter dietílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, magnesio y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-18-8
Fórmula molecular (NH4)2S2O3
Número MDL MFCD00015965
Sinónimo ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiosulfate
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
pH 6.0 to 6.5
Cantidad 2500 g
Índice Merck 14,562
Información de solubilidad Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza ≥96%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.64