Learn More
Solución de ácido triglicolato, 70 % en peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium thioglycolate |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 70 wt.% solution in water |
| CAS | 5421-46-5, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 115.0°C |
| Punto de fusión | -20.0°C |
| Fórmula molecular | C2H7NO2S |
| Número MDL | MFCD00137451 |
| Densidad | 1.2200g/mL |
| Sinónimo | ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thioglycolate