Learn More
Tiocianato de amonio, TRC
Código de producto. 30010916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010916 1 g 1 g
30010684 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6340701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular C N S . H4 N
Peso molecular (g/mol) 76.12
Sinónimo Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0095