Learn More
Solución de tiocianato de amonio, volumetrico, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Código de producto. 15654780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15654780 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15654780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 350361L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, 0,1 M de NH4SCN (0,1 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición de 100 °C
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate solution
Nombre de nota Volútrico, 0,1 M NH4SCN (0,1N)
CAS 1762-95-4, 7732-18-5
% mín. CAS ≥99.0000%
% máx. CAS ≤1.0000%
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula molecular CH4N2S
Fórmula lineal NH4SCN
Número MDL MFCD00011428
Beilstein 3595135
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
Peso molecular (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M NH4SCN (0.1N)