Learn More
Solución de tiocianato de amonio, 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Código de producto. 10254290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10254290 2.5 L 2.50 LT
10639672 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/1500/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Número MDL 11428
Especificaciones
Color Incolora
pH 4.5 to 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de plástico HDPE