Learn More
Solución de tiosulfato de amonio 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10497142 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 AMP
6 AMP
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10497142 1 AMP 1 AMP
10264290 6 AMP 6 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10497142 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/1500C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL 11428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
pH 4.5 to 6
Forma física Líquido
Cantidad 1 AMP
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Envase Ampolla
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thiocyanate 0.1M solution (1M Concentrate ampoule)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.