Learn More
Solución estandarizada de tiocianato de amonio lista para usar 0,1 mol/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Thiocyanate |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentración | 0.1 M |
| Cantidad | 1000 mL |