Learn More
Tiocianato de amonio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
40 Kg
500 g
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15683240 250 g 250 g
15663240 100 g 100 g
15603250 500 g 500 g
15673240 1 kg 1 Kg
15623250 6 x 500 g paquete de 6
15613250 6 x 1 kg paquete de 6
15693240 40 kg 40 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15683240 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31120250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥ 99 % (AT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Thiocyanate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NH4SCN
Beilstein 3595135
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (AT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate