Learn More
Concentrado de tiocianato de amonio, para solución estándar de 1L, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium thiocyanate concentrate |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Fórmula lineal | NH4SCN |
| Número UN | UN3082 |
| Beilstein | 3595135 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76,12g/mol |
| Envase | Ampolla |