Learn More
Tiocianato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10726091 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10726091 500 g 500 GR
10111900 250 g 250 GR
10132040 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726091 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6680/53
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CH4N2S, número de CAS-1762-95-4, 500 g, blanco, 76,12 g/mol, 149 °C, 11428, jarra de plástico para polvo, de 5 a 6, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL 11428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cianosulfuro de amonio
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Especificaciones
Punto de fusión de 149 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 76,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.