Learn More
Tiocianato de amonio, ACS, 97,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN], and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and corrosion inhibitor against acid gases. It is used in photography industry as a stabilizer or accelerator. Used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating, and as a separator of Zr and Hf, also Au and Fe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium thiocyanate |
| Punto de fusión | 147°C to 149°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 250 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
| Densidad | 1.305 |
| Beilstein | 3595135 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia,and acetone. Practically insoluble in CHCl3and ethyl acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.12 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium thiocyanate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate