Learn More
Ammonium Thiocyanate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Código de producto. 15655510 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15655510 50 g Poly Bottle 50 g
15645510 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655510 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 43135450G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
99.99% trace metals basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Punto de fusión 140°C to 149°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NH4SCN
Beilstein 3595135
Información de solubilidad In water 1630g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Porcentaje de pureza 99.99% (trace metals basis)
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals
Densidad 1.3g/cm3