Learn More
Ammonium Thiocyanate, 98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15617670 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617670 500 g Poly Bottle 500 g
15607670 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15617670 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor A7149500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Polvo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Punto de fusión 140°C to 149°C
Color Incolora
pH 4.5 to 6 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4SCN
Beilstein 3595135
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 1.3g/cm3 at 20°C