Learn More
Ammonium Thiocyanate, ≥97.5%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15692170 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692170 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
15682170 100 g Poly Bottle 100 g
15602180 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15692170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2219882.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥97.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Thiocyanate
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal NH4SCN
Beilstein 3595135
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Residuo después del encendido ≤0.025%