Learn More
Tiocianato de amonio, solución volumétrica de 0,1 N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15518344 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518344 1 L Frasco de boca estrecha de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15518344 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 562702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Thiocyanate
Nombre de nota 0.1N Volumetric Solution
CAS 1762-95-4
Forma física Liquid
Cantidad 1 L
Fórmula molecular CH4N2S
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
Peso molecular (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.10kg