Learn More
Tiocianato de amonio, solución estandarizada de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393677 1 L 1 litro
11383677 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11393677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035580.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7732-18-5 | NH4SCN
Ammonium thiocyanate, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular NH4SCN
Número MDL MFCD00011428
Spécification
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water, ethanol, methanol, ammonia and acetone
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.