Learn More
Tetratiomolibdato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Tetrathiomolybdate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | MoS4 . 2(NH4) |
| Sinónimo | ATTM, Ammonium Molybdenum Sulfide, Ammonium Tetrasulfidomolybdate(2-), Ammonium Thiomolybdate, Bis(ammonium)tetrathiomolybdate(2-), Coprexa, Thiomolybdic Acid Diammonium Salt, Diammonium Tetrakis(sulfido)molybdate(2-), Diammonium Tetrakis(thioxo)molybdate, Diammonium Tetrasulfidomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate(2-), Diammonium Tetrathiooxomolybdate(2-), Diammonium Tetrathioxomolybdate(2-), Diammonium Thiomolybdate, Diammonium Thiomolybdate, NSC 286644, NSC 714598, TM, Tiomolibdate Diammonium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[S-][Mo](=S)(=S)[S-] |
| Nombre IUPAC | diazanio;bis(sulfanilideno)-disulfidomolibdeno |
| Peso molecular (g/mol) | 262.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.8624 |