Learn More
Tetratiomolibdato de amonio, TRC
Product Code. 30337958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad unitSize
30337958 2.5 g 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30337958 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6340932.5G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium Tetrathiomolybdate
CAS 15060-55-6
Cantidad 2.5 g
Fórmula molecular MoS4 . 2(NH4)
Sinónimo ATTM, Ammonium Molybdenum Sulfide, Ammonium Tetrasulfidomolybdate(2-), Ammonium Thiomolybdate, Bis(ammonium)tetrathiomolybdate(2-), Coprexa, Thiomolybdic Acid Diammonium Salt, Diammonium Tetrakis(sulfido)molybdate(2-), Diammonium Tetrakis(thioxo)molybdate, Diammonium Tetrasulfidomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate, Diammonium Tetrathiomolybdate(2-), Diammonium Tetrathiooxomolybdate(2-), Diammonium Tetrathioxomolybdate(2-), Diammonium Thiomolybdate, Diammonium Thiomolybdate, NSC 286644, NSC 714598, TM, Tiomolibdate Diammonium
Fórmula InChI InChI=1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
SMILES [NH4+].[NH4+].[S-][Mo](=S)(=S)[S-]
Nombre IUPAC diazanio;bis(sulfanilideno)-disulfidomolibdeno
Peso molecular (g/mol) 262.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8624