Learn More
Tetrafluoroborato de amonio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10369902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10369902 100 g Frasco de plástico 100 GR
10393003 500 g Frasco de plástico 500 GR
13438508 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10369902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310961000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-83-0 | BF4H4N | 104.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-83-0
Fórmula molecular BF4H4N
Peso molecular (g/mol) 104.84
Número MDL MFCD06245785
Clave InChI PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
PubChem CID 9964072
SMILES [NH4+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 230.0°C
Color Incolora
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4BF4
Fieser 05,17; 06,132
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydride
Nombre IUPAC azanio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.84
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium fluoborate