Learn More
Tetracloroplatinato(II) de amonio, 99,9 % (base metálica), Pt 51 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351688 1 g 1 g
11341688 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011046.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13820-41-2 | Cl4H8N2Pt | 372.96 g/mol
Ammonium tetrachloroplatinate(II) is used in spectral analysis standard. It is also used in the preparation of platinum sponge and platinum catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-41-2
Fórmula molecular Cl4H8N2Pt
Peso molecular (g/mol) 372.96
Número MDL MFCD00010885
Clave InChI QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ammonium tetrachloroplatinate ii, diammonium tetrachloroplatinate, ammonium platinous chloride, diammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium tetrachloroplatinate, bis ammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium chloroplatinate ii, unii-z5ny20a9s2, h8cl4n2pt, epitope id:151521
Nombre IUPAC platinum(2+) diammonium tetrachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrachloroplatinate(II)
Punto de fusión 145°C (decomposition)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.936 g/mL
Fórmula lineal (NH4)2PtCl4
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.98
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 51% min.