Learn More
Tetracloropaladato de amonio(II), Premion™, 99,998 % (base metálica), Pd 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366957 1 g 1 g
11356957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010824.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13820-40-1
Fórmula molecular Cl4H8N2Pd
Peso molecular (g/mol) 284.30
Número MDL MFCD00010884
Clave InChI IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
Nombre IUPAC diazanio;tetracloropaladio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 2.17 g/mL
Fórmula lineal (NH4)2PdCl4
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 37%