Learn More
Tetracloropaladato(II) de amonio, Pd 36 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium tetrachloropalladate(II) |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Marrón a verde |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.17 g/mL |
| Fórmula lineal | (NH4)2PdCl4 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.31 |
| Mostrar más |