Learn More
Tetracloropaladato(II) de amonio, Pd 36 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331968 1 g 1 g
11341968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011882.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-40-1
Fórmula molecular Cl4H8N2Pd
Peso molecular (g/mol) 284.30
Número MDL MFCD00010884
Clave InChI IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
Nombre IUPAC diazanio;tetracloropaladio(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal (NH4)2PdCl4
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 36% min.
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.17 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloropalladite