Learn More
Tetracloroaurato(III) de amonio hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368388 1 g 1 g
11358388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13874-04-9 | AuCl4H4N | 356.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13874-04-9
Fórmula molecular AuCl4H4N
Peso molecular (g/mol) 356.82
Número MDL MFCD00011503
Clave InChI APXMUHKEDBIQKQ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion, ammonium tetrachloroaurate ii, azanium;tetrachlorogold 1-;hydrate, ammonium tetrachloroaurate iii n-hydrate, ammonium tetrachloroaurate 1--water 1/1/1, ammoniumtetrachloroaurate iii hydrate-au puratrem, ammonium tetrachloroaurate iii hydrate, premion r metals basis
PubChem CID 16211474
SMILES N.Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol
Nombre IUPAC tetrachlorogold amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.82 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion