Learn More
Ammonium Tartrate Dibasic, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Tartrate Dibasic |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystallized |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | (NH4)2C4H4O6 |
| Beilstein | 6120352 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.15g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% (T) |
| Grado | purum p.a. |
| Envase | Poly Bottle |
| Mostrar más |