Learn More
Tartrato de amonio, 98,8%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11490882 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11490882 100 g
11400892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490882 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219504280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 3164-29-2
Fórmula molecular C4H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 184.15
Número MDL MFCD00013073
Clave InChI NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Sinónimo ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
Nombre IUPAC Diamina del ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tartrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.988
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1
Porcentaje de pureza 99.1%