Learn More
Solución de sulfato de amonio 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12910914 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12910914 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910914 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 204 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.43€
    118.43€ / 1000 ml
    Ahorro 99.00€
    45% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulphate
Envase Frasco
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Concentración 0.5 M
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:62946