Learn More
Monohidrato de sulfito de amonio, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15615040 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15615040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 358983500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥92%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfite monohydrate
CAS 7783-11-1
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H10N2O4S
Fórmula lineal (NH4)2SO3 · H2O
Número MDL MFCD00150959
Clave InChI ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Nombre IUPAC diazanio;sulfito;hidrato
Peso molecular (g/mol) 134.15
PubChem CID 21701053
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.16g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 92%
Densidad 1.41g/mL at 25°C