Learn More
Sulfito de amonio monohidrato, 92 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383407 1 kg 1 Kg
11373407 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 017996.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Sensible al aire
Ammonium sulfite monohydrate is used in caramel coloring in the food industry. It is also used in cosmetics as a hair straightening agent and a hair waving agent. It acts as a reducing agent in photography. Further, it is used in the production of bricks in order to use in blast furnace linings. In addition to this, it used in gas scrubbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-11-1
Fórmula molecular H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 134.15
Número MDL MFCD00066094
Clave InChI ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21701053
Nombre IUPAC diazanio;sulfito;hidrato
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfite monohydrate
Punto de fusión 60°C to 70°C (decomposition)
Nombre de nota Monohydrate
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min.
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetone and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.15 (116.14 Anhydrous)
Índice de refracción 1.515
Sensibilidad Air Sensitive
Aspecto White crystalline
Densidad 1.41 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfite monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfite, monohydrate