Learn More
Ammonium Sulfide Solution, 40 to 48 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15635730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635730 500 mL Glass Bottle 500 ml
15615730 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 515809500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 12135-76-1
Fórmula molecular H8N2S
Peso molecular (g/mol) 68.14
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Especificaciones
Punto de ebullición 40°C
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide solution
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal (NH4)2S
Número UN UN2683
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 to 48 wt. % in H2O
Envase Glass Bottle
Densidad 1g/mL at 25°C