Especificaciones
| Punto de ebullición | 40°C |
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfide solution |
| Color | Incolora |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula lineal | (NH4)2S |
| Número UN | UN2683 |
| Temperatura de inflamación | 20°C (68°F) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.14g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40 to 48 wt. % in H2O |
| Mostrar más |