Learn More
Sulfuro de amonio, solución acuosa 40-44 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308498 100 mL 100 ml
11460281 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040509.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ammonium sulfide solution is used occasionally in photographic developing, to apply patina to bronze, and in textile manufacturing. Ammonium sulfide is a very useful reagent in mineral analysis. Used in continuous culture of saccharomyces cerevisiae, useful in a double staining technique for visualization of astrocytes and microglia from brain sections and astroglial cell cultures. It plays an important role to modify the surface of low κ dielectric thin films. It is essential for molecular beam epitaxy regrowth.It is an unstable salt and acts as a selective reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-76-1
Fórmula molecular H8N2S
Peso molecular (g/mol) 68.14
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide
Color De amarillo a naranja
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Miscible in water,alcohol and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14
Olor Stench
Aspecto Yellow to orange liquid
Presión de vapor 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfide, 40-44% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphide