Learn More
Sulfuro de amonio, 21,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11496251 100 mL
1 options
Código de producto. 11496251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219386080
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide
CAS 12135-76-1
Color Amarillo
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.21
Fórmula molecular H8N2S
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.S
Nombre IUPAC diamina sulfano
Peso molecular (g/mol) 68.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.1
Densidad 0.997g/mL