Learn More
Sulfuro de amonio, solución de 20 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10490694 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10515524 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10490694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-76-1
Fórmula molecular H8N2S
Peso molecular (g/mol) 68.14
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide
Nombre de nota 20% solution in water
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (NH4)2S
Temperatura de inflamación 32°C
Índice Merck 15, 553
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 20,0 a 24,0 % (yodometría)
Envase Frasco de vidrio
Aspecto Clear yellow solution
Gravedad específica 1
Densidad 1.0000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfide, 20% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.