Learn More
Sulfuro de amonio al 20% MP Biomedicals
Código de producto. 11486251 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Código de producto. Cantidad
11486251 25 mL
1 options
Código de producto. 11486251 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219386025
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfide
CAS 12135-76-1
Cantidad 25 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 20%
Fórmula molecular H8N2S
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.S
Nombre IUPAC diamina sulfano
Peso molecular (g/mol) 68.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.1
Densidad 0.997 g/mL