Learn More
Sulfuro de amonio, solución acuosa del 20 al 24 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454990 500 mL 500 ml
11347598 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033286.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
La solución de sulfuro de amonio se utiliza ocasionalmente en el revelado fotográfico, para aplicar pátina al bronce y en la fabricación de textiles. El sulfuro de amonio es un reactivo muy útil para el análisis de minerales. Se utiliza en cultivo continuo de saccharomyces cerevisiae y es útil en una técnica de doble tinción para la visualización de astrocitos y microglía de secciones cerebrales y cultivos celulares astrogliales. Desempeña un papel importante en la modificación de la superficie de películas delgadas de constante dieléctrica κ baja. Es esencial para el recrecimiento epitaxial de haz molecular. Es una sal inestable y actúa como un agente de reducción selectivo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-76-1
Fórmula molecular H8N2S
Peso molecular (g/mol) 68.14
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide
Color De incoloro a naranja
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 20 to 24% (aqueous)
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14
Olor Like rotten eggs
Aspecto Colorless liquid
Presión de vapor 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
Densidad 0.997 g/cm3 at 20°C