Learn More
Sulfuro de amonio, solución acuosa del 20 al 24 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11347598 100 mL 100 ml
11454990 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11347598 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033286.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
La solución de sulfuro de amonio se utiliza ocasionalmente en el revelado fotográfico, para aplicar pátina al bronce y en la fabricación de textiles. El sulfuro de amonio es un reactivo muy útil para el análisis de minerales. Se utiliza en cultivo continuo de saccharomyces cerevisiae y es útil en una técnica de doble tinción para la visualización de astrocitos y microglía de secciones cerebrales y cultivos celulares astrogliales. Desempeña un papel importante en la modificación de la superficie de películas delgadas de constante dieléctrica κ baja. Es esencial para el recrecimiento epitaxial de haz molecular. Es una sal inestable y actúa como un agente de reducción selectivo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12135-76-1
Fórmula molecular H8N2S
Peso molecular (g/mol) 68.14
Número MDL MFCD00010892
Clave InChI UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamine sulfane
SMILES N.N.S
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide
Color De incoloro a naranja
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 20 to 24% (aqueous)
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14
Olor Like rotten eggs
Aspecto Colorless liquid
Presión de vapor 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
Densidad 0.997 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium sulfide, 20-24% w/w aqueous solution
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulfide