Learn More
Sulfato de amonio, ultrapuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium sulfate is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins. It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins. Ammonium sulfate is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography. Ammonium sulfate is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis. Also it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de amonio es un reactivo ampliamente utilizado en biología molecular y cromatografía. Es útil en el aislamiento y purificación de enzimas y proteínas. Se utiliza para la precipitación o fraccionamiento de proteínas o para la purificación de anticuerpos. También es útil para el análisis cristalográfico de los ácidos nucleicos y las proteínas. El sulfato de amonio también se utiliza muy a menudo en HPLC de proteínas, como en la cromatografía de interacción hidrófobica. El sulfato de amonio se utiliza en tampón PCR largo, en la solución de lisis de PCR y en la síntesis del ADNc de segunda cadena. También se utiliza para el análisis HPLC de los fosfolípidos.
Solubilidad
Libremente soluble en agua, insoluble en alcohol y acetona.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
| Punto de fusión | ∽280°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 2 kg |
| Notas de grado de pureza | Ultrapure |
| Densidad | 1.769 |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Índice Merck | 14,555 |
| Información de solubilidad | Soluble freely in water,Insoluble in alcohol and acetone. |
| Mostrar más |