Learn More
Sulfato de amonio, ultrapuro, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436379 500 g 500 g
15426379 100 g 100 g
15446379 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64419.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ammonium sulfate is a widely used reagent in molecular biology and chromatography. It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins. It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins. Ammonium sulfate is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography. Ammonium sulfate is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis. Also it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de amonio es un reactivo ampliamente utilizado en biología molecular y cromatografía. Es útil en el aislamiento y purificación de enzimas y proteínas. Se utiliza para la precipitación o fraccionamiento de proteínas o para la purificación de anticuerpos. También es útil para el análisis cristalográfico de los ácidos nucleicos y las proteínas. El sulfato de amonio también se utiliza muy a menudo en HPLC de proteínas, como en la cromatografía de interacción hidrófobica. El sulfato de amonio se utiliza en tampón PCR largo, en la solución de lisis de PCR y en la síntesis del ADNc de segunda cadena. También se utiliza para el análisis HPLC de los fosfolípidos.
Solubilidad
Libremente soluble en agua, insoluble en alcohol y acetona.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza Ultrapure
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 14,555
Información de solubilidad Soluble freely in water,Insoluble in alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.769