Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Información de solubilidad | Soluble in water, 0.5/10g/mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (T) |
| Grado | purum p.a. |
| Densidad | 1.77g/mL at 25°C |