Learn More
Ammonium Sulfate, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15557864 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15557864 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15557864 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 079205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Forma física Granules
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular H8N2O4S
Número MDL MFCD00003391
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Poly Bottle
Gravedad específica 1L = 1.77kg